NIST717A
Hi boron glass viscosity
NIST® SRM® 717a
619,00 €
About This Item
619,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Catégories apparentées
Description générale
SRM 717A_cert
SRM 717A_SDS
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable