NIST368
Carbon steel
NIST® SRM® 368, (AISI 1211)
1 040,00 €
About This Item
1 040,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM368_cert
SRM 368_SDS
Autres remarques
Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfur (S), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable