NIST363
Low alloy steel
NIST® SRM® 363, Cr-V (mod.)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 363_cert
SRM 363_SDS
Autres remarques
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Antimony (Sb), Neodymium (Nd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Calcium (Ca), Niobium (Nb), Carbon (C), Phosphorus (P), Cerium (Ce), Silicon (Si), Chromium (Cr), Silver (Ag), Cobalt (Co), Sulfur (S), Copper (Cu), Tin (Sn), Gold (Au), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tungsten (W), Magnesium (Mg), Vanadium (V), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Boron (B)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Oxygen (O), Germanium (Ge), Praseodymium (Pr), Hafnium (Hf), Selenium (Se), Hydrogen (H), Strontium (Sr), Iron (Fe), Tantalum (Ta), Lanthanum (La), Tellurium (Te), Nitrogen (N), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable