NIST3074
Phthalates in methanol
NIST® SRM® 3074
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3074_cert
SRM 3074_SDS
Autres remarques
Dimethylphthalate, Dimethylphthalate, Di-n-butylphthalate, Benzylbutylphthalate, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octylphthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)