NIST2960
Respirable cristobalite on filter media
NIST® SRM® 2960, 5-250 μg
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 30 filters plus 30 blanks
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable