NIST2943
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST SRM 2943, blue emission
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)