Principaux documents
NIST2777
Weathered Gulf of Mexico Crude Oil in Toluene
5 X 1.2 ML
1 740,00 €
1 740,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 1.2 ML
1 740,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 740,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Conditionnement
ampule of 5 × 1.2 mL each
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Description générale
This SRM is a naturally weathered Gulf of Mexico crude oil that is diluted in toluene. NIST2777 is intended for use in evaluating analytical methods for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in weathered crude
oil matrices. All the constituents for which certified and reference values are provided are naturally present in weathered oil. A unit of NIST2777 consists of five ampoules, each containing approximately 1.2mL of crude oil soluton.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Phenanthrene, 1-Methylphenanthrene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, Benzo[ghi]perylene
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Dibenzothiophene, Pyrene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Chrysene, Triphenylene, Benzo[b]fluoranthene, Picene, 17α(H),21α(H)-Hopane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)