NIST2745
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2745, nominal 16% mol/mol
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
Autres remarques
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable