NIST2613A
Carbon monoxide in air
NIST® SRM® 2613a, nominal 20 μmol/mol
About This Item
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Description générale
SRM 2613a_cert SRM 2613a _SDS
Informations légales
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)