NIST2492
Bingham paste mixture for rheological measurements
NIST® SRM® 2492
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of kit for two batches
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2492_cert
SRM 2492_SDS
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable