NIST2137
Boron implant in silicon standard for calibration of concentration in a depth profile
NIST® SRM® 2137
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of each
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
semiconductor
Format
matrix material
Description générale
SRM 2137_cert
SRM 2137_SDS
Autres remarques
Boron (10B)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable