NIST1990
Single crystal diffractometer alignment standard - ruby sphere
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 3 spheres
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
diffraction/scattering: suitable
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable