NIST1945
Organics in whale blubber
NIST® SRM® 1945
1 190,00 €
About This Item
1 190,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 x 15 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
food and beverages
Description générale
SRM 1945_cert
SRM 1945_SDS
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3