Principaux documents
NIST1727
Anode tin
NIST® SRM® 1727
1 BLOCK
1 390,00 €
1 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 BLOCK
1 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of block
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical methods and instrumental methods of analysis of refined pig tin in anode form. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1727_cert
SRM 1727_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Lead(Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Indium (In), Nickel (Ni), Antimony (Sb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :