Principaux documents
NIST1632E
Trace elements in coal (bituminous)
NIST® SRM® 1632d
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable