Principaux documents
NIST1173
Ni-Cr-Mo-V steel
NIST® SRM® 1173
Synonyme(s) :
Nickel-chromium-molybdenum-vanadium steel
1 DISC
808,00 €
808,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 DISC
808,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
808,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Description générale
Each unit of SRM 1173 contains a disk with a diameter of ~ 32 mm (1 1/4 in) and a thickness of 19 mm (3/4 in).
SRM 1173_cert
SRM 1173_SDS
Application
The SRM is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Niobium(Nb), Titanium (Ti), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable