Principaux documents
M3637
Supelco
Methaqualone hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit M3637 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.Cc1ccccc1N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Sedative/hypnotic that displaces diazepam from its binding site on the GABAA receptor inducing cytochrome P-450 and UDP-glucuronyltransferase activity.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
S Buyuktimkin et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 81(11), 1092-1094 (1992-11-01)
Locomotor activity-inhibiting, anticonvulsant, muscle relaxant, analgesic, and antimicrobial properties of 2-methyl-3-pyridinium-acetylamino-4(3H)-quinazolinone chloride (1), 2-methyl-3-(4-methylpyridinium)acetylamino-4(3H)-quinazolinone chloride (2), 2-methyl-3-(4-ethylpyridinium)acetylamino-4(3H)-quinazolinone chloride (3), 2-methyl-3-(3-carboxamidopyridinium)acetylamino-4(3H)-quinazolinon e chloride (4), and 2-methyl-3-(4-carboxamidopyridinium)-acetylamino-4(3H)- quinazolinone chloride (5) were investigated. The locomotor activity-inhibiting properties and anticonvulsant activity of 2 were