M1824995
Metoclopramide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metoclopramide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)C(O)C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-10(13)8(2)12/h3-6,8,12H,1-2H3,(H,11,13)
Clé InChI
UGYBMUFRMSFALF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable