M0120005
Malathion impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[[Methoxy(methylthio)phosphinyl]thio]butanedioic acid 1,4-diethyl ester, Diethyl (2RS)-2-[(methoxy)(methylsulfanyl)-S-phosphinothioyl]butanedioate
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
malathion
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(SC(CC(=O)OCC)C(=O)OCC)(SC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(13,14-3)18-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
LPQDGVLVYVULMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F
Point d'éclair (°C)
61 °C