L254
D-Lactose monohydrate
ACS reagent
Synonyme(s) :
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Sucre de lait
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +52.4°, c = 4.5 in H2O
Impuretés
dextrose, passes test
sucrose, passes test
≤0.005% insolubles
4.0-6.0% water
Résidus de calcination
≤0.03%
Pf
219 °C (dec.)
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Application
- Synthesis of lactose-based surfactants: Research by Enayati, Gong, and Abbaspourrad demonstrated the use of d-Lactose monohydrate in the synthesis of lactose lauryl ester, employing aluminosilicate zeolite as a catalyst. This study presents a method for producing non-ionic surfactants, highlighting d-Lactose monohydrate′s role in industrial and pharmaceutical applications (Enayati et al., 2019).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?