L0551000
Levonorgestrel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nor-testosterone, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-yn-3-one, Levonorgestrel
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levonorgestrel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)