Key Documents
IRMM621
Cadmium-111Cd solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 111Cd
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
1 M in nitric acid
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
10-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Isotope abundance ratio
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM621
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1