Principaux documents
IRMM620
Iron-57Fe solution
IRMM®, certified reference material, 0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
5 ML
845,00 €
845,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
845,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
845,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 57Fe
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Description générale
isotope abundance ratio
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM620
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable