I0725000
Isopropyl hexadecanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isopropyl palmitate, Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isopropyl palmitate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Clé InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)