H7753
Hexestrol
analytical standard
Synonyme(s) :
4,4′-(1,2-diéthyléthylene)diphénol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Clé InChI
PBBGSZCBWVPOOL-HDICACEKSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.