H5144
Heroin hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol (± 5%)
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC(C)=O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C21H23NO5.ClH/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20;/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3;1H/t14-,15+,17-,20-,21-;/m0./s1
Clé InChI
FZJYQGFGNHGSFX-PVQKIFDLSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup