F8417
Fura-2 LeakRes potassium salt
≥85% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H39N5O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
825.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Essai
≥85% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Application
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+; compared with other probes, there is less compartmentalization and leakage; cells remain brightly fluorescent and responsive to changes in cytosolic free Ca2+ for hours.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable