F0400000
Fosfomycin trometamol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fosfomycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(O)(O)[C@H]1O[C@H]1C.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
Clé InChI
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Description générale
Application
Conditionnement