Principaux documents
ERMCE196
Bovine blood (Pb, Cd)
ERM®, certified reference material
1 AMP
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
164,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
certified by the BSC
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCE196
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)