Principaux documents
ERMCA713
Abwasser (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
room temp
Description générale
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCA713
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3