Principaux documents
ERMBF439B
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 100% DP-004114-3
1 EA
84,00 €
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
84,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
84,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF439B
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3