Principaux documents
ERMBF431A
Potato GMO Standard AV43-6-G7
ERM®, certified reference material, 0% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
1 G
121,00 €
121,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
121,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified for the mass fraction of AV43-6-G7 potato
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF431A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable