Principaux documents
ERMBF420B
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 1 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Synonyme(s) :
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
1 G
94,40 €
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
94,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Composition
3272 Maize, 1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF420B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3