Principaux documents
ERMBF412A
Maize GMO Standard ERM-BF412
ERM®, certified reference material, 0% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF412, Maize Bt-11
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Le produit ERMBF412A n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR
Agence
ERM®
Composition
genetically modified Bt-11 maize, 0%
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF412A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable