Principaux documents
ERMBF410CP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
1 EA
89,30 €
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
89,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
89,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
0.1% GTS 40-3-2
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable