Principaux documents
ERMBB430
Pork fat (OCP′s)
ERM®, certified reference material
5 G
366,00 €
366,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
366,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
366,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBB430
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Hexachlorobenzene, α-HCH, β-HCH, β-HEPO, p,p′-DDT, p,p′-DDD, p,p′-DDE, γ-HCH, Dieldrin, Endrin
Matrix Group: Meat
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable