Principaux documents
DLW459300
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes Kit HTS CYP2C9-MFC
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.