DLW456283
Corning® Supersomes™ SupersomesEnzyme MAO A Human Recom 0.5mL
About This Item
Produits recommandés
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Informations légales