Principaux documents
DLW456282
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes SupersomesEnzyme Cytosol Human NAT2 .5mL
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable