Principaux documents
DLW354522
Corning® BioCoat Flask T75 Laminin Canted Plugseal 10cas
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.