DLW354240
Corning® Cell-Tak Cell Tissue Adhesive 1 mg
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mytilus edulis (Polyphenolic proteins)
Forme
liquid (in 5% acetic acid)
Poids mol.
110-140 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C