D2953025
Dithranol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,4′,5,5′-Tetrahydroxy-9,9′-bianthracenyl-10,10′(9H,9′H)-dione (Dithranol dimer), Dithranol dimer
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dithranol, anthralin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable