CRMUDIGO
Distillation Standard
ASTM D 86; IP 23 / ISO 3405 (168.5-360.1 °C)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
according to ASTM® D86
according to EN
according to ISO 3405
according to NF
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
mixture
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)