CRM11288L
Listeria innocua NCTC 11288 Lenticule® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
disc (hydrosoluble)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
−20°C
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
LENTICULE® discs are manufactured by Sigma-Aldrich under licence from Public Health England.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Explorez nos matériaux de référence certifiés de microbiologie : les disques VITROIDS™ et LENTICULE® par Millipore®. Idéalement adaptés aux analyses des denrées alimentaires, des boissons et du cannabis. Commandez-les dès aujourd'hui !
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.