CCW4114
M-TGE
Liquid medium for enumeration of total bacteria by Membrane Filtration Methods, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Tryptone glucose extract broth
About This Item
Produits recommandés
Conformité réglementaire
FDA
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
9 mo. at 8‑25 °C
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
D(+)-glucose, 2.00 g/L
meat extract, 6.00 g/L
peptone from casein, 10.00 g/L
Conditionnement
box of 50 tubes
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Paramètres
2 mL filling volume
Volume du tube
3 mL
Couleur
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2