Principaux documents
C9481
Sigma-Aldrich
Carboxyméthylcellulose sodium
Carboxymethylcellulose sodium
meets USP testing specifications, Medium viscosity
Synonyme(s) :
Carboxyméthylcellulose sodium salt, Carboxyméthylcellulose de sodium
500 G
159,00 €
1 KG
252,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
159,00 €
1 KG
252,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.21
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Essai
6.5-9.5% anhydrous basis (Sodium)
Forme
powder
Couleur
light yellow
pH
(10 g/L68 °F neutral)
Viscosité
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
Pf
> 300.05  °C ((> 572.09 °F ))
Solubilité
water: soluble
Chaîne SMILES 
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La carboxyméthylcellulose, sel sodique, est un polysaccharide visqueux appartenant à la catégorie de haut poids moléculaire. Elle présente des propriétés mucoadhésives et est utilisée dans les interventions chirurgicales oculaires. La carboxyméthylcellulose, sel sodique, favorise la ré-épithélialisation des cellules épithéliales dans les blessures de la cornée.[1] Elle est utile pour étudier les cellules adhérentes et les modèles de culture tissulaire tridimensionnels.[2]
Application
Elle s′avère utile pour étudier les cellules adhérentes et les modèles de culture tissulaire tridimensionnels.
La carboxyméthylcellulose, sel sodique, a été utilisée comme véhicule du citrate de tamoxifène[3], du sorafénib[4] et du savolitinib.[5] Elle a également été utilisée comme constituant du milieu sans sérum pour la suspension des sphéroïdes de cellules endothéliales de veine ombilicale humaine.[6]
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Recent advances in modified cellulose for tissue culture applications
Courtenay J, et al.
Molecules (Basel), 23(3), 654-654 (2018)
Carboxymethylcellulose binds to human corneal epithelial cells and is a modulator of corneal epithelial wound healing
Garrett Q, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 48(4), 1559-1567 (2007)
Vascular CXCR4 expression promotes vessel sprouting and sensitivity to sorafenib treatment in hepatocellular carcinoma
Xu J, et al.
Clinical Cancer Research, 23(15), 4482-4492 (2017)
Anti-estrogen resistance in human breast tumors is driven by JAG1-NOTCH4-dependent cancer stem cell activity
Simoes BM, et al.
Testing, 12(12), 1968-1977 (2015)
The MET inhibitor AZD6094 (Savolitinib, HMPL-504) induces regression in papillary renal cell carcinoma patient-derived xenograft models
Schuller AG, et al.
Clinical Cancer Research, 21(12), 2811-2819 (2015)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. I need this product information about Molecular weight. 분자량 범위 정보 필요
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is 250 kDa.
      Helpful?
  4. What is the expiration/shelf life/retest date of this product? The Certificate of Analysis does not list any information about it for individual lots. Thank you!
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  5. I have a question regarding the degree of substitution of product C9481. As you know, the degree of substitution of CMC is an important characteristic. Have a wonderful day.
    1 answer
    1. The degree of substitution of this item is 0.7 (approximately 7 carboxymethyl groups per 10 anhydroglucose units).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review