C6081
9-(2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-([E]-2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine, CCVJ
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C(=C\c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H16N2O2/c17-10-14(16(19)20)9-11-7-12-3-1-5-18-6-2-4-13(8-11)15(12)18/h7-9H,1-6H2,(H,19,20)/b14-9+
Clé InChI
JXENNHTVELFRHV-NTEUORMPSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par