C0684750
Cefoperazone dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefoperazone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
InChI
1S/C25H27N9O8S2.2H2O/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);2*1H2/t15-,16-,22-;;/m1../s1
Clé InChI
OMYIZCZQILAOGB-BYLXUVCXSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable