BP701
Oxybutynin hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Oxybutynin chloride, α-Phenylcyclohexaneglycolic acid 4-(diethylamino)-2-butynyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxybutynin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
Clé InChI
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable