BP628
Cloprostenol sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cloprostenol sodium salt
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cloprostenol
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].Clc1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\C2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C22H29ClO6.Na/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);/q;+1/p-1/b3-1-,11-10+;/t16-,18-,19?,20+,21-;/m1./s1
Clé InChI
IFEJLMHZNQJGQU-UDEWSXLWSA-M
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.